Lithium 99,8, wire Na_0,03, Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10771.14 10771.49
10771.14EA 393 CHF
10771.14 10771.49
Lithium 99,8, wire Na_0,03, Ø 3.2 mm (0.125 in)
Lithium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-93-2 Physical Form: ≈5.8m/25g, Pkg in mylar under argon w/oil coating Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1415 MDL No.: MFCD00134051
Formel: Li
MW: 6.94 g/mol
Siedepunkt: 1317
Melting Pt: 179
Dichte: 0.53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05542