Lithium, trocken 99+%, körnig
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
211440250 211442500
ACRO211440250EA 125 CHF
ACRO211440250 ACRO211442500
Lithium, trocken 99+%, körnig
Lithium
Formel: Li
Siedepunkt: 1317 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 180 °C
Dichte: 0,53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134051
CAS-Nummer: 7439-93-2
EINECS: 231-102-5
UN: 1415
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05542
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Granulate
Assay ≥99.0 %