Kalium 98%, Klumpen in Mineralöl
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
223860100 223861000 223860500 223865000
ACRO223860100EA 51.9 CHF
ACRO223860100 ACRO223861000 ACRO223860500 ACRO223865000
Kalium 98%, Klumpen in Mineralöl
Potassium
Formel: K
Siedepunkt: 770 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 63 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133776
CAS-Nummer: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Chunks
Total trace metal impurities ≤2 %