Cäsium ≥99,98% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Breakseal ampoule
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
10146.03EA 298 CHF
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
Cäsium ≥99,98% (Metall-Basis)
Cesium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Golden Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formel: Cs
Siedepunkt: 705 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28.5 °C
Dichte: 1.873 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134037
CAS-Nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051