Cäsium 99.95+% Trace metals basis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
219190010 219190050
ACRO219190010EA 180 CHF
ACRO219190010 ACRO219190050
Cäsium 99.95+% Trace metals basis
Cesium
Formel: Cs
MW: 132.91
Siedepunkt: 705 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 28.5
Dichte: 1.873 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134037
CAS-Nummer: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,02051
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)