Weithalsflaschen, PTFE, rund, mit Schraubverschluss
Lieferant: Brand
130538 130548 130554 130562 130564
215-1744EA 194 CHF
215-1744 215-1746 215-1747 215-1748 215-1749
Weithalsflaschen, PTFE, rund, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PTFE, dickwandig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig von –200 bis +280 °C
  • Außergewöhnlich glatte Innenwände zur Vermeidung von Kontaminationen
Robuste, unzerbrechliche Ausführung. Die speziellen Griffmulden an der Kappe und Rillen im Kolben erleichtern die Handhabung. Antihaftbeschichtete weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen und Reinigen.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten