Bottles, narrow neck, round, PFA, with screw caps
Lieferant: Brand
128954 128962
BRND128954EA 0 CHF
BRND128954 BRND128962
Bottles, narrow neck, round, PFA, with screw caps
Flaschen Kunststoffflaschen
PFA, durchscheinend, mit PFA Schraubverschluss.
  • Maximale chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 to +260 °C, autoklavierbar
  • Leicht zu reinigen
Hochwertige Flaschen, speziell entwickelt für die Langzeitlagerung von Lösungsmitteln und Standards (Spurenanalyse). PFA-Schraubkappe mit integrierter Dichtlippe und Sägezahngewinde.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.