Set für die Urinprobennahme, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
391-7786EA 679 CHF
391-7786
Set für die Urinprobennahme, Nunc™
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Transportbehälter und Universaldosen entsprechen dem 95-kPascal-Test gemäß UN-Verpackungsvorschrift 602/650 für den Transport von infektiösen Substanzen und diagnostischen Proben.
  • Steril, leichte Handhabung
  • Kann vom Patienten zuhause angewendet werden
  • EAN-Barcode auf dem Beutel des Produkts (Best.-Nr. 391-7783)
  • CE-Kennzeichen