VWR®, Kryoboxen und Trennelemente
Lieferant: VWR
VWR®
478-0255EA 28.4 CHF
VWRU82021-114 478-0255 VWRU82007-148 478-0253 479-2224 479-2223 479-2226 479-2225 479-2228 479-2227 VWRU82007-154 479-2220 479-2222 479-2221 VWRU82021-128 VWRU82021-126 VWRU82021-124 478-0245 478-0244 VWRU82021-122 VWRU82021-120 478-0249 478-0246 479-2213 479-2215 478-0239 479-2217 479-2216 VWRU82007-146 479-2219 VWRU82007-144 82007-142 82007-162 VWRU89214-740
VWR®, Kryoboxen und Trennelemente
Boxen Kryoboxen
Karton, weiß.
Boxen und Trennelemente sind aus langlebiger Faserplatte mit schützender, feuchtigkeitsabweisender Beschichtung hergestellt.
Boxen mit Trennelementen verfügen über einen Deckel mit aufgedrucktem nummeriertem Gitter zur Optimierung der Bestandskontrolle. Boxen ohne Trennelemente bieten Platz für Trennelemente (separat erhältlich) mit 16 bis 100 Plätzen. Trennwände aus Faserplatten passen in alle Kryoboxen der Größe 127×127 mm oder mechanische Gefrierboxen.