Software für KingFisher™ Systeme, Bind-It™
Lieferant: Thermo Scientific
733-1963EA 13690 CHF
FINN5189010
Software für KingFisher™ Systeme, Bind-It™
Die Bind-It™ Software ist so konzipiert, dass die Benutzer eigene Protokolle entwickeln oder bestehende Protokolle für ihre spezifischen Anwendungen modifizieren und in den KingFisher™ Instrumenten ausführen können. Darüber hinaus ermöglicht die Bind-It™ Software die Festlegung von Zugangsstufen für die Benutzerkontrolle, fortschrittliches Protokollmanagement, Probeninformationen und transparente Berichterstattung. Vordefinierte und validierte Aufreinigungsprotokolle sind für verschiedene Anwendungen erhältlich und bieten die Möglichkeit, die bestmögliche Methode für eine Probenaufbereitung zu wählen. Mit der Bind-It™ Software kann der KingFisher™ Flex zudem mit Liquid-Handling-, Roboter- und Plattenstapelsystemen genutzt werden für eine vollautomatische Lösung und maximalen Durchsatz.