Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, Kimtech™ G3 Sterling™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 767 CHF
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, Kimtech™ G3 Sterling™
Handschuhe
Handspezifische, sterile Handschuhe mit Rollrand für Reinraumanwendungen. Werden zwei Handschuhe übereinander getragen, bieten sie das Tastempfinden und die Beweglichkeit eines einzelnen Latex-Handschuhs, jedoch ohne das Risiko von mit Latex verbundenen allergischen Reaktionen vom Typ I.
  • Sterile, powder-free, textured finish
  • Environmentally responsible thanks to improved packaging that saves waste
  • Static dissipative in use
  • Comfortable fit, suitable for double donning
  • Particles per cm² ≥0,5 micron: max. 1200
Suitable for use in Class 1, ISO 3 or M1More Product Information