Schneidmühlen SM 100 und SM 200
Lieferant: Retsch GmbH
20.728.0002 20.727.0002 20.727.0001 20.728.0001 20.727.0009 20.727.0010
412-0289EA 23410 CHF
412-0289 412-0288 510-1373 412-0220 412-0280 412-0281
Schneidmühlen SM 100 und SM 200
Mühlen
Die SM 100 und SM 200 sind leicht zu bedienende, leistungsstarke Schneidmühlen mit fester Drehzahl, mit denen dicke, weiche, mittelharte, faserige, elastische und wärmeempfindliche Materialien schnell und schonend zerkleinert werden können. Ideal für chargenweise oder kontinuierliche Vorzerkleinerung von trockenen Materialien wie Holz, Wurzeln, Knochen, Pflanzen, Kunststoffen, Futtermittel-Pellets, Gewürzen, Medikamenten, Papier und Karton. Langfaseriges und sperriges Probenmaterial kann ohne Vorzerkleinerung verarbeitet werden.
  • Rasches und schonendes Zerkleinern von
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell SM 200 SM 100 SM 200
Environmentally Preferable
Endfeinheit 0,25 - 20 mm 0,25 - 20* 0,25 - 20*
Aufgabekorngröße <60×80 mm* <60×80 mm* <60×80 mm*
Max. Aufgabemenge 60×80 mm 60×80 mm 60×80 mm
Motorantriebsleistung 2200 W 1500 W 2200 W
Motordrehzahl 50 Hz 1500 min-1 1500 min-1 1500 min-1
Stromversorgung 3 phase 400 V , 50 Hz 3 phase 400 V , 50 Hz 3 phase 400 V , 50 Hz
B×T×H mit Untergestell 576×760×1675 mm 582×700×1675 mm 576×760×1675 mm
Gewicht 90 kg 73 kg 90 kg