Laminin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
354405 354452 354458
734-0113EA 290 CHF
734-0113 734-0138 734-0143
Laminin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS mit Mauslaminin gleichmäßig beschichtet. Fördert die Anheftung, Vermehrung und Differenzierung von verschiedenen Zellenlinien, insbesondere Neuronen, Epithelzellen, Myozyten und Myoblasten.
Hergestellt in sorgfältig überwachter Umgebung und streng getestet, um durchgängig hohe Qualität und Leistung sicherzustellen.