VWR® Advanced, Überschuhe, rutschfest
Lieferant: VWR Collection
113-1383EA 133 CHF
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Überschuhe, rutschfest
Einweg-Kleidung
VWR® Advanced Überziehschuhe bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung.
  • Hoher Reibungskoeffizient bietet ausgezeichnete Rutschfestigkeit
  • Wasserdicht
  • Strapazierfähiges Material mit guter Atmungsaktivität
  • Wirksamer Schutz vor Flüssigkeit und Partikeln
  • Partikelabgabe: Stufe II Helmke-Trommel-Klassifizierung
  • Weiches, tuchähnliches Material
In einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen hergestellt und geprüft. Von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert und -geprüft.
Länge: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* Einheitsgröße.