Capsaisin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 8-Methyl-N-vanillyl-6-none-amid
10010743-500 10010743-1 10010743-5
CAYM10010743-500EA 65.5 CHF
CAYM10010743-500 CAYM10010743-1 CAYM10010743-5
Capsaisin
Capsaisin
Formel: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305.42 g/mol
Siedepunkt: 210…220 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: 66.1
MDL Number: MFCD00017259
CAS-Nummer: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01811