Natriumdodecylsulfat (SDS) 98,0, specially_pure
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
442442FEA 52.9 CHF
442442F 442444H
Natriumdodecylsulfat (SDS) 98,0, specially_pure
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Melting Pt: 204…207 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.05 meq/g
Loss on drying (100°C) Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm