Dihydrocapsaisin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnonanamide, 8-Methyl-N-vanillylnonanamid
92355-10
92355-100
92355-5
92355-50
CAYM92355-10EA
124
CHF
CAYM92355-10
CAYM92355-100
CAYM92355-5
CAYM92355-50
Dihydrocapsaisin
Dihydrocapsaisin
Formel:
C₁₈H₂₉NO₃ |
MDL Number:
MFCD00057794 CAS-Nummer: 19408-84-5 |