Xylencyanol FF
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
Synonyms: C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147
EMR249010 EMR249025
EURLEMR249010EA 0 CHF
EURLEMR249010 EURLEMR249025
Xylencyanol FF
Xylencyanol FF
Formel: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Melting Pt: 295 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040657
CAS-Nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5