Xylencyanol, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Cyanol FF, C.I. 43535
422690050
422690250
422690500
422691000
422695000
ACRO422690050EA
32.9
CHF
ACRO422690050
ACRO422690250
ACRO422690500
ACRO422691000
ACRO422695000
Xylencyanol, rein
Xylencyanol
Formel:
C₂₅H₂₇N₂NaO₇S₂ MW: 554,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00019481 CAS-Nummer: 4463-44-9 EINECS: 224-728-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red to dark blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
GC | ≥99.4 % |