CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
24971012-500G 24971012-100G
MOLE24971012-500GEA 0 CHF
MOLE24971012-500G MOLE24971012-100G
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221,32 g/mol
Melting Pt: 324 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003837
CAS-Nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773