CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Merck
1.06195.0500EA
0
CHF
1.06195.0500
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H MW: 221,32 g/mol Melting Pt: 324 °C |
MDL Number:
MFCD00003837 CAS-Nummer: 1135-40-6 Merck Index: 13,01773 |