CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
239782-1EA 1030 CHF
239782-1 239782-100
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure), Millipore®
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221,32 g/mol
Melting Pt: 324 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003837
CAS-Nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773