CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
9168.1 9168.2 9168.3
ROTH9168.1EA 26.3 CHF
ROTH9168.1 ROTH9168.2 ROTH9168.3
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
CAPS (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Melting Pt: 324 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003837
CAS-Nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773