CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
MOLE11091556-500GEA 0 CHF
MOLE11091556-500G
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237,32 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041778
CAS-Nummer: 73463-39-5