CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
MOLEM12546873EA
0
CHF
MOLEM12546873
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel:
C₉H₁₉NO₄S MW: 237,32 g/mol Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041778 CAS-Nummer: 73463-39-5 |