CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Merck
1.06186.0100EA
0
CHF
1.06186.0100
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel:
C₉H₁₉NO₄S MW: 237,32 g/mol Melting Pt: 270 - 274 °C |
MDL Number:
MFCD00041778 CAS-Nummer: 73463-39-5 |