CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid
5584.1 5584.2
ROTH5584.1EA 135 CHF
ROTH5584.1 ROTH5584.2
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
CAPSO (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel: C₉H₁₉NO₄S
MW: 237.32 g/mol
Melting Pt: 300
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041778
CAS-Nummer: 73463-39-5