(1S)-(-)-β-Pinen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99%
CAS No.: 18172-67-3
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4780
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 2038282
Merck Reference: 14,7446
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2319
MDL No.: MFCD00001345
Formel:
C₁₀H₁₆ Siedepunkt: 164…165 °C Melting Pt: –61 °C Dichte: 0.860 Flash-Pt: 36 °C (96 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001345 CAS-Nummer: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 UN: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 14,7446 |