Zentrifugaleinheiten, Microsep™ Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MCP003C46 MCP003C41 MCP010C46 MCP030C41 MCP010C41 MCPM45C68 MCPM45C67 MCPM02C68 MCPM02C67 MCP100C46 MCP100C41 MCP030C46 MCP001C41 MCP001C46
516-0371EA 809 CHF
516-0371 516-0370 516-0373 516-0374 516-0372 516-0383 516-0382 516-0381 516-0378 516-0377 516-0376 516-0375 516-9920 516-0485
Zentrifugaleinheiten, Microsep™ Advance
Filter Zentrifugaleinheiten
Diese Zentrifugen ermöglichen eine präzise, ​​schnelle Rückgewinnung von Mikroliter-Konzentratmengen.
  • Hohe Wiedergewinnung, in der Regel 90% oder mehr
  • Dead-Stop verhindert Austrocknen der Proben während des Zentrifugierens
  • Passend für Zentrifugen für standardmäßige 17×100 mm-Röhrchen
Anwendungen: Konzentration verdünnter Proteinproben vor der Elektrophorese. Puffer austauschen und Salz in Proben entfernen. Entfernen von Proteinen und Partikeln aus Proben für die HPLC-Analyse von Drogen, Aminosäuren und Antikörpern. Isolierung von Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht aus Fermentationsbrühen zum Naturprodukt-Screening. Biomoleküle aus Zellkulturüberständen oder Lysaten zurückgewinnen. Proben mit groben Partikeln klären.
Quickly concentrates up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.