Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
1.00221.9916EA 0 CHF
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627