VWR® Advanced SF Frocks
Lieferant: VWR Collection
113-1183EA 175 CHF
113-1183 113-1182 113-1181 113-1180 113-1179 113-1178 113-1177
VWR® Advanced SF Frocks
Einweg-Kleidung
VWR® Advanced SF Kittel aus einem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) mit atmungsaktiver Polyethylen-Film-Beschichtung.
  • Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel, Schnappverschluss und elastische Bündchen
  • Strapazierfähiges Material, gute Atmungsaktivität, Wasserdurchlässigkeit
  • Hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Partikelabgabe: Stufe II Helmke-Drum-Klassifizierung
  • Weiches, stoffähnliches Material
Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen. Von einem unabhängigem Labor chargenkontrolliert und -geprüft.