VWR® Advanced SF Reinraum-Overalls
Lieferant: VWR Collection
113-1068EA 191 CHF
113-1068 113-1073 113-1072 113-1071 113-1069 113-1067 113-1066 113-1065 113-1064 113-1063 113-1062 113-1061 113-1070
VWR® Advanced SF Reinraum-Overalls
Einweg-Kleidung
VWR® Advanced SF Reinraum-Overalls bestehen aus Polypropylen-Spinnvlies, beschichtet mit atmungsaktiver Polyethylenfolie.
  • Erhältlich mit konisch zulaufendem Kragen oder mit Kapuze und zusätzlichen Überziehschuhen
  • Eingesetzte Ärmel, Reißverschluss, elastische Bündchen
  • Strapazierfähiges Material mit guter Atmungsaktivität und Wasserdurchlässigkeit
  • Hoher Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Partikelabgabe: Stufe II Helmke-Drum-Klassifizierung
  • Weiches, stoffähnliches Material
Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unterMore Product Information