VWR® Advanced, Einweg-Laborkittel, SF, Einweg
Lieferant: VWR Collection
113-1150EA 150 CHF
113-1150 113-1149 113-1147 113-1146 113-1145 113-1148
VWR® Advanced, Einweg-Laborkittel, SF, Einweg
Einweg-Kleidung
VWR® Advanced SF Labormäntel bestehen aus einem Polypropylen-Spinnvlies mit atmungsaktiver PE-Film-Beschichtung.
  • Spitz zulaufender Kragen, eingesetzte Ärmel, Schnappverschluss, elastische Bündchen und drei Taschen
  • Strapazierfähiges Material mit guter Atmungsaktivität und Wasserdurchlässigkeit
  • Signifikanter Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Partikelabgabe: Stufe II Helmke-Drum-Klassifizierung
  • Weiches, stoffähnliches Material
Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung unter strengen Verfahrenskontrollen. Von einemMore Product Information