VWR® Basic, Laborkittel, SMS, Einweg
Lieferant: VWR
VWR® Basic
113-1129EA 232 CHF
VWRU414004-366 113-1129 VWRU414004-363 113-1128 VWRU414004-362 VWRU414004-358 113-1130 113-1134 113-1133 113-1132 113-1131 113-1127 113-1126 113-1137 113-1125 113-1136 113-1135
VWR® Basic, Laborkittel, SMS, Einweg
Einweg-Kleidung
Die SMS-Kittel werden aus latexfreiem, mehrlagigem SMS-Material (Spunbonded-Meltblown-Spunbonded) hergestellt, das trotz hoher Zugfestigkeit weich, komfortabel und atmungsaktiv ist.
  • Spitz zulaufender Kragen, eingesetzte Ärmel und Schnappverschluss
  • Strickbündchen und drei Taschen
  • Schützt vor Flüssigkeiten und Partikeln
  • Beständigkeit gegen leichte Chemikalienspritzer