Zinkcarbonat basisch, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Dicarbonatohexahydroxypentazinc, Zinc carbonate hydroxide, Zinc hydroxide carbonate
1.08808.1000 1.08808.9029
1.08808.1000EA 2670 CHF
1.08808.1000 1.08808.9029
Zinkcarbonat basisch, SAFC®
Zinkcarbonat basisch
Formel: C₂H₆O₁₂Zn₅
MW: 549.01 g/mol
Melting Pt: > 140 °C
Dichte: 3.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011519
CAS-Nummer: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7