di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
A2253.0100 A2253.0500
A2253.0100EA 498 CHF
A2253.0100 A2253.0500
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MDL Number: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3