ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Lieferant: Roth Carl
AE14.1 AE14.2
ROTHAE14.1EA 119.9 CHF
ROTHAE14.1 ROTHAE14.2
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
MDL Number: MFCD00036263
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3