β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.24644.0005EA
648
CHF
1.24644.0005
1.24644.0001
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂), Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel:
C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂ MW: 709,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00036200 CAS-Nummer: 606-68-8 EINECS: 210-123-3 |