β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
AE11.1 AE11.2 AE11.3
ROTHAE11.1EA 44.3 CHF
ROTHAE11.1 ROTHAE11.2 ROTHAE11.3
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD))
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)
Formel: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
MW: 663.43 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036253
CAS-Nummer: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370