Methylviolett 2B
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Basic Violet 14-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammoniumchlorid4,4'-Di(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityliumchlorid
EHERC10427100EA 157 CHF
EHERC10427100
Methylviolett 2B
Methylviolett 2B
Formel: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393,96 g/mol
Melting Pt: 137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012568
CAS-Nummer: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III