Lackmus Indikator für Titrationen (pH 5-8), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
61280-25G 61280-25KG
61280-25GEA 354.66 CHF
61280-25G HONC61280-25KG
Lackmus Indikator für Titrationen (pH 5-8), Fluka™
Litmus
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131528
CAS-Nummer: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Change range (pH 5-8) complying