AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
10343-UEA 121 CHF
10343-U
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form, Supelco®
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form
MDL Number: MFCD00145822
CAS-Nummer: 11128-95-3