AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form nukleare Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
45591.A3
45591.36
45591.A3EA
256
CHF
45591.A3
45591.36
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form nukleare Qualität
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form
CAS No.: 11128-95-3
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly basic anion exchange resin
Physical Form: Amber beads
Appearance: Amber
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145822 CAS-Nummer: 11128-95-3 Merck Index: 14,382 |