Disulfinblau
Lieferant: Molekula
Synonyms:
Acid Blue1
, Hydrogen[4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium, Natriumsalz
, Patentblau VF Natriumsalz
MOLE10362000-25GEA
0
CHF
MOLE10362000-25G
Disulfinblau
Disulfinblau
Formel:
C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂ MW: 566,67 g/mol Melting Pt: 290 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012119 CAS-Nummer: 129-17-9 EINECS: 204-934-1 Merck Index: 12,09161 |