Disulfinblau, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Acid Blue1
, Hydrogen[4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium, Natriumsalz
, Patentblau VF Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12144.0025EA
232
CHF
1.12144.0025
Disulfinblau, Supelco®
Disulfinblau
Formel:
C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂ MW: 566,67 g/mol Melting Pt: 290 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012119 CAS-Nummer: 129-17-9 EINECS: 204-934-1 Merck Index: 12,09161 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 210 g/l (25 °C) |
Melting Point | 290 °C (decomposition) |
Molar Mass | 566.67 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
pH | 6.9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...