Dextrin, weiß
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Dextrin
6778.1 6778.2
ROTH6778.1EA 105 CHF
ROTH6778.1 ROTH6778.2
Dextrin, weiß
Dextrin
Formel: (C₆H₁₂O₆)n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081554
CAS-Nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4