Dextrin, gelb
Lieferant: Roth Carl
6777.1 6777.2
ROTH6777.1EA 33 CHF
ROTH6777.1 ROTH6777.2
Dextrin, gelb
Dextrin
Formel: (C₆H₁₂O₆)n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081554
CAS-Nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4