Dextrin, gefällt durch Alkohol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15717.36 A15717.22
A15717.36EA 171 CHF
A15717.36 A15717.22
Dextrin, gefällt durch Alkohol
Dextrin
CAS No.: 9004-53-9 Merck Reference: 14,2953 MDL No.: MFCD00081554
Formel: (C₆H₁₂O₆)n
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081554
CAS-Nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 14,2953