Dextrin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
406281000
406285000
ACRO406281000EA
34.2
CHF
ACRO406281000
ACRO406285000
Dextrin
Dextrin
Formel:
(C₆H₁₂O₆)n Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081554 CAS-Nummer: 9004-53-9 EINECS: 232-675-4 Merck Index: 13,02971 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |