Papanicolaou's Lösung (OG 6)
Lieferant: CLIN-TECH
Gefahr
CTEH64072EA 0 CHF
CTEH64072
Papanicolaou's Lösung (OG 6)
Papanicolaou's Lösung (OG 6)
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147833
UN: 1170
ADR: 3,II